Documentos
594326
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluoroiodobenzene
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(F)I
Número CAS:
Peso molecular:
300.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.6280 (lit.)
pb
224-225 °C (lit.)
densidade
2.323 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(I)c(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrFI/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H
chave InChI
GKGPZAZTXZCUMU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter