Documentos
593990
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N2,d8 sulfate
99 atom % 15N, 98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
(15ND4)2SO4
Peso molecular:
142.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 15N
98 atom % D
forma
solid
técnica(s)
protein expression: suitable
pf
>280 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+10
cadeia de caracteres SMILES
[2H][15N+]([2H])([2H])[2H].[2H][15N+]([2H])([2H])[2H].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;/hD8
chave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-HESUPHTJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3