Documentos Principais
593664
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-2-pyridinecarboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
6-Fluoropicolinic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4FNO2
Número CAS:
Peso molecular:
141.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
139-143 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cccc(F)n1
InChI
1S/C6H4FNO2/c7-5-3-1-2-4(8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
chave InChI
DIEMCUFYSOEIDU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)