Documentos Principais
593052
Sigma-Aldrich
Poly(pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline), amic acid solution
11 wt. %±5 wt. % in NMP/aromatic hydrocarbons (80%/20% solvent ratio)
Sinônimo(s):
Pyre-M.L.® RC-5097, Polyamic acid
Selecione um tamanho
250 ML
R$ 587,00
R$ 587,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 ML
R$ 587,00
About This Item
Fórmula linear:
(C12H12N2O .C10H2O6)x
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 587,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
concentração
11 wt. %±5 wt. % in NMP/aromatic hydrocarbons (80%/20% solvent ratio)
índice de refração
n20/D 1.502
viscosidade
105-135 poise
densidade
1.066 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações legais
Pyre-M.L. is a registered trademark of Industrial Summit Technologies Corp.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jingxian Yu et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(4), e2005925-e2005925 (2020-12-30)
Optical fibers made of polymeric materials possess high flexibility that can potentially integrate with flexible electronic devices to realize complex functions in biology and neurology. Here, a multichannel flexible device based on four individually addressable optical fibers transfer-printed with flexible