Documentos Principais
431184
Sigma-Aldrich
Poly(3,3′,4,4′-biphenyltetracarboxylic dianhydride-co-1,4-phenylenediamine), amic acid solution
9.5-11.5 wt. % in 1-methyl-2-pyrrolidinone, electronic grade
Selecione um tamanho
10 G
R$ 1.735,00
R$ 1.735,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 1.735,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 1.735,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
electronic grade
Nível de qualidade
purificado por
filtration through 1.0μm medium
concentração
9.5-11.5 wt. % in 1-methyl-2-pyrrolidinone
Impurezas
≤10 ppm total metals
índice de refração
n20/D 1.497
viscosidade
25-30 poise(25 °C, Brookfield)(lit.)
p.e.
202 °C
temperatura de transição
Tg >400 °C (imide)
densidade
1.07 g/mL at 25 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 ppm
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc5ccc(cc5)N.O1C(=O)c2c(ccc(c2)c3cc4c(cc3)C(=O)OC4=O)C1=O
InChI
1S/C16H6O6.C6H8N2/c17-13-9-3-1-7(5-11(9)15(19)21-13)8-2-4-10-12(6-8)16(20)22-14(10)18;7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-6H;1-4H,7-8H2
chave InChI
MUHWTMKSDCXLLV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Semi-conductor material. Dielectric component in thin films, high density interconnect systems and multichip modules.
Características e benefícios
High purity material with controlled metallic content. Polyimide has good thermal, mechanical and electrical properties.
Outras notas
Store at -18° C for extended shelf life.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)