Documentos Principais
575828
Sigma-Aldrich
Poly(pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline), amic acid solution
15.0 wt. %±5 wt. % in NMP/aromatic hydrocarbons (80%/20% solvent ratio)
Sinônimo(s):
Pyre-M.L.® RC-5057, Polyamic acid
Selecione um tamanho
1 L
R$ 1.509,00
R$ 1.509,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 L
R$ 1.509,00
About This Item
Fórmula linear:
(C12H12N2O .C10H2O6)x
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 1.509,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
concentração
15.0 wt. %±5 wt. % in NMP/aromatic hydrocarbons (80%/20% solvent ratio)
índice de refração
n20/D 1.5120
viscosidade
50-70 poise
solubilidade
H2O: 65-71 wt. %
densidade
1.090 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
propriedades físicas
Viscosity tends to decrease over time, this will not affect the product usage.
Informações legais
Pyre-M.L. is a registered trademark of Industrial Summit Technologies Corp.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Questions
  1. 해당 polyimide에서 shape memory 특성이 나타날까요?
    1 answer
    1. Unfortunately, this product has not been tested for shape memory application. As per the Product Detail Page, the item is manufactured by Pyre-M.L. RC-5057a registered trademark of Industrial Summit Technologies Corp.
      Here is the tech bulletin from the supplier: https://www.istusa.com/wp-content/uploads/2019/01/Pyre-ML-Technical-Bulletin.pdf
      More information can be found on the vendor's website: https://www.istusa.com/industrial_material/pyre-ml/