Documentos Principais
592897
Sigma-Aldrich
Imidazole-1-methanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6N2O
Número CAS:
Peso molecular:
98.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)