Documentos Principais
592722
Sigma-Aldrich
4-Aminopyridine-d6
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Sinônimo(s):
4-Pyridin-2,3,5,6-d4-amine-d2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5D6N2
Número CAS:
Peso molecular:
100.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
solid
p.e.
273 °C (lit.)
pf
155-158 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]N([2H])c1c([2H])c([2H])nc([2H])c1[2H]
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H2,6,7)/i1D,2D,3D,4D/hD2
chave InChI
NUKYPUAOHBNCPY-UDDMDDBKSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. What is the solubility of 592722, 4-Aminopyridine-d6 in water?
    1 answer
    1. This product is soluble in DMSO at a concentration of ≥ 100 mg/mL (361.35 mM). It is insoluble in water, with a concentration in H2O of less than 0.1 mg/mL.