Documentos Principais
592064
Sigma-Aldrich
Poly(pentabromophenyl methacrylate)
About This Item
Fórmula linear:
(C10H5Br5O2)n
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
índice de refração
n20/D 1.710 (lit.)
temperatura de transição
Tg (DSC) 37 °C (onset)
solubilidade
chloroform: soluble
Aplicação
High refractive index polymer for optical waveguides
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.