Documentos Principais
589993
Sigma-Aldrich
Bipyridine, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
reticulação
1 % cross-linked with divinylbenzene
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Extensão da rotulagem
1.0-2.0 mmol/g loading
tamanho de partícula
100-200 mesh
Aplicação
Used to scavenge metals from solution.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)