Documentos Principais
588881
Sigma-Aldrich
Cyclohexane-1,2,4,5-tetracarboxylic acid, mixture of cis and trans
95%
About This Item
Fórmula linear:
C6H8(CO2H)4
Número CAS:
Peso molecular:
260.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
forma
solid
pf
>220 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1CC(C(CC1C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O8/c11-7(12)3-1-4(8(13)14)6(10(17)18)2-5(3)9(15)16/h3-6H,1-2H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
chave InChI
ZPAKUZKMGJJMAA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)