Documentos Principais
P73005
Sigma-Aldrich
Pyromellitic diimide
97%
Sinônimo(s):
Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic diimide, Reillex® 402
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H4N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
216.15
Beilstein:
214780
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
>320 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC(=O)c2cc3C(=O)NC(=O)c3cc12
InChI
1S/C10H4N2O4/c13-7-3-1-4-6(10(16)12-8(4)14)2-5(3)9(15)11-7/h1-2H,(H,11,13,15)(H,12,14,16)
chave InChI
UGQZLDXDWSPAOM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Informações legais
Reillex is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)