Documentos Principais
588814
Sigma-Aldrich
Chloroethane-2-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Ethyl chloride-2-13C
About This Item
Fórmula linear:
13CH3CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
65.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
p.e.
12.3 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]CCl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3/i1+1
chave InChI
HRYZWHHZPQKTII-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-58.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-50 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)