Documentos Principais
589616
Sigma-Aldrich
Maleic anhydride-1-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
2,5-Furandione-2-13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC3H2O3
Número CAS:
Peso molecular:
99.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
p.e.
200 °C (lit.)
pf
51-56 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O=C1O[13C](=O)C=C1
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H/i3+1
chave InChI
FPYJFEHAWHCUMM-LBPDFUHNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)