Documentos Principais
457493
Sigma-Aldrich
Bromochloromethane-d2
99 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
BrCD2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
131.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % D
índice de refração
n20/D 1.481 (lit.)
p.e.
68 °C (lit.)
pf
−88 °C (lit.)
densidade
2.022 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(Cl)Br
InChI
1S/CH2BrCl/c2-1-3/h1H2/i1D2
chave InChI
JPOXNPPZZKNXOV-DICFDUPASA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Ozone 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)