Documentos Principais
587842
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-1,2,3-13C3
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
L-4-Hydroxyphenylalanine-1,2,3-13C3
About This Item
Fórmula linear:
4-HO-C6H413CH213CH(NH2)13COOH
Número CAS:
Peso molecular:
184.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D -10.6°, c = 4 in 1 M HCl
pf
300 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC=C([13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O)C=C1
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i5+1,8+1,9+1
chave InChI
OUYCCCASQSFEME-RGZNPSMASA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)