Documentos
587788
Sigma-Aldrich
1,6-Diaminohexane-2,2,5,5-d4
98 atom % D
Sinônimo(s):
1,6-Hexane-2,2,5,5-d4-diamine, Hexamethylene-2,2,5,5-d4-diamine
About This Item
Fórmula linear:
NH2CH2CD2(CH2)2CD2CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
120.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
forma
solid
pb
204-205 °C (lit.)
pf
42-45 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(N)CCCCC([2H])([2H])N
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i3D2,4D2
chave InChI
NAQMVNRVTILPCV-KHORGVISSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup