Documentos Principais
587680
Sigma-Aldrich
Boc-Glu-OH-1-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-glutamic acid-1-13C, L-Glutamic acid-1-13C, N-t-Boc derivative
About This Item
Fórmula linear:
HO2C(CH2)2CH(NH-Boc)13CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
248.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
110 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,3)17-9(16)11-6(8(14)15)4-5-7(12)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,16)(H,12,13)(H,14,15)/t6-/m0/s1/i8+1
chave InChI
AQTUACKQXJNHFQ-DWNZYCRPSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)