Documentos Principais
579947
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
CF3OC6H4SO2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
260.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
p.e.
75-77 °C/1 mmHg (lit.)
pf
27-31 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)Oc1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H4ClF3O3S/c8-15(12,13)6-4-2-1-3-5(6)14-7(9,10)11/h1-4H
chave InChI
JLTBWYIUMFEOTN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)