Documentos Principais
579939
Sigma-Aldrich
2,4-Diamino-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11N5O
Número CAS:
Peso molecular:
217.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
231-235 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)-c2nc(N)nc(N)n2
InChI
1S/C10H11N5O/c1-16-7-4-2-6(3-5-7)8-13-9(11)15-10(12)14-8/h2-5H,1H3,(H4,11,12,13,14,15)
chave InChI
WBDWTNWLWBQFJU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)