579351
Poly(2-vinylnaphthalene)
average Mn ~20,000
Sinônimo(s):
2-Vinylnaphthalene polymer, Poly(β-vinylnaphthalene), Poly(2-vinylnaphthalene)
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
peso molecular
Mw/Mn 1.15
average Mn ~20,000
temperatura de transição
Tg (DSC) 141 °C (onset)
InChI
1S/C12H10/c1-2-10-7-8-11-5-3-4-6-12(11)9-10/h2-9H,1H2
chave InChI
KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3