Documentos Principais
181250
Sigma-Aldrich
Polyacenaphthylene
average Mw 5,000-10,000, powder
Sinônimo(s):
Acenaphthylene polymer, Oligoacenaphthylene
Selecione um tamanho
5 G
R$ 921,00
R$ 921,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 921,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 921,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
Nível de qualidade
peso molecular
average Mw 5,000-10,000
temperatura de transição
Tg 214 °C
cadeia de caracteres SMILES
c21c3cccc2ccc1ccc3
InChI
1S/C12H8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8H
chave InChI
HXGDTGSAIMULJN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)