Documentos
579335
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2-tetralone
97%
Sinônimo(s):
5-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one, 5-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
176.21
Beilstein:
1451623
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
32-36 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc2CC(=O)CCc12
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-11-4-2-3-8-7-9(12)5-6-10(8)11/h2-4H,5-7H2,1H3
chave InChI
MDAIAXRTLTVEOU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3