Documentos Principais
579254
Sigma-Aldrich
1,6-Dimethoxynaphthalene
97%
About This Item
Fórmula linear:
C10H6(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
188.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
56-60 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2c(OC)cccc2c1
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-10-6-7-11-9(8-10)4-3-5-12(11)14-2/h3-8H,1-2H3
chave InChI
RBUFUWIWCCOVOS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)