Documentos Principais
578193
Sigma-Aldrich
Poly[(methyl methacrylate)-co-(9-anthracenylmethyl methacrylate)]
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
composição
chromophore, 20 mol %
temperatura de transição
Tg 103 °C (DSC)
fluorescência
λex 251 nm; λem 416 nm in chloroform
Descrição geral
Fluorescent polymer.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)