Documentos
577936
Sigma-Aldrich
Bis(tert-butylimino)bis(dimethylamino)tungsten(VI)
97%, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
BTBMW
About This Item
Fórmula linear:
((CH3)3CN)2W(N(CH3)2)2
Número CAS:
Peso molecular:
414.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
99.99% trace metals basis
forma
liquid
adequação da reação
core: tungsten
reagent type: catalyst
pb
81 °C/0.02 mmHg (lit.)
densidade
1.305 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)[W](=NC(C)(C)C)(=NC(C)(C)C)N(C)C
InChI
1S/2C4H9N.2C2H6N.W/c2*1-4(2,3)5;2*1-3-2;/h2*1-3H3;2*1-2H3;/q;;2*-1;+2
chave InChI
JVCWKXBYGCJHDF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
77.9 °F - closed cup - (own results)
Ponto de fulgor (°C)
25.5 °C - closed cup - (own results)
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter