577847
Lead oxide
powder, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Lead oxide, red, Lead(II,IV) oxide, Minium
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
10 mmHg ( 0 °C)
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
powder
cadeia de caracteres SMILES
O1[PbH2]O[Pb]12O[PbH2]O2
InChI
1S/4O.3Pb
chave InChI
XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3