577294
Tungsten
nanopowder, <150 nm particle size (TEM), ≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
W
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Formulário
nanopowder
resistividade
4.9 μΩ-cm, 20°C
tamanho de partícula
<150 nm (TEM)
p.e.
5660 °C (lit.)
pf
3410 °C (lit.)
densidade
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[W]
InChI
1S/W
chave InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
produto comparável
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)