Documentos Principais
774537
Sigma-Aldrich
Tungsten(VI) oxide
nanowires, diam. × L ~50 nm × 10 μm
Sinônimo(s):
Tungsten trioxide nanowires, Tungstic anhydride
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.282,00
R$ 1.282,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.282,00
About This Item
Fórmula linear:
WO3
Número CAS:
Peso molecular:
231.84
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.282,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
nanowires
Nível de qualidade
diâmetro × C
~50 nm × 10 μm
densidade
7.16 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[W](=O)=O
InChI
1S/3O.W
chave InChI
ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Tungsten oxide nanowires have been extensively studied as electrochromics[1]; gas sensors[2] and battery materials[3].
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Polleux; J.;
Angewandte Chemie (International Edition in English), 45, 261-265 (2006)
Liao; C.C.;
Solar Energy Mat. and Solar Cells, 90, 1147-1155 (2006)
Gu; Z.;
Journal of Solid State Chemistry, 180, 98-105 (2007)
Artigos
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.