Documentos Principais
577057
Sigma-Aldrich
Poly(9-anthracenylmethyl acrylate)
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
pf
205-215 °C (dec.) (lit.)
temperatura de transição
Tg (DSC) 143 °C (onset)
solubilidade
chloroform: soluble
toluene: soluble
fluorescência
λex 251 nm; λem 417 nm in chloroform
Características e benefícios
Fluorescent polymer.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)