408905
Hexyl acrylate
98%, contains 100 ppm hydroquinone as inhibitor
Sinônimo(s):
Acrylic Acid Hexyl Ester, Hexyl 2-propenoate, hexylacrylate, n-Hexyl acrylate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
contém
100 ppm hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
pb
88-90 °C/24 mmHg (lit.)
densidade
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-5-6-7-8-11-9(10)4-2/h4H,2-3,5-8H2,1H3
chave InChI
LNMQRPPRQDGUDR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup