Documentos Principais
575933
Sigma-Aldrich
Barium periodate
≥99.99%
About This Item
Fórmula linear:
Ba(IO4)2
Número CAS:
Peso molecular:
519.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.99%
adequação da reação
reagent type: oxidant
cadeia de caracteres SMILES
[Ba++].[O-]I(=O)(=O)=O.[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ba.2HIO4/c;2*2-1(3,4)5/h;2*(H,2,3,4,5)/q+2;;/p-2
chave InChI
SSTZWBSEDRHYPU-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)