Documentos Principais
575887
Sigma-Aldrich
trans-Dinitrobis(ethylenediamine)cobalt(III) nitrate
Sinônimo(s):
trans -Bis(ethylenediamine)dinitrocobalt(III) nitrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H16CoN7O7
Número CAS:
Peso molecular:
333.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
adequação da reação
core: cobalt
pf
253 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Co+3].[O-]N=O.[O-]N=O.NCCN.NCCN.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2C2H8N2.Co.NO3.2HNO2/c2*3-1-2-4;;2-1(3)4;2*2-1-3/h2*1-4H2;;;2*(H,2,3)/q;;+3;-1;;/p-2
chave InChI
SXOWHZGOECKXMD-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)