Documentos Principais
575712
Sigma-Aldrich
Strontium sulfide
≥99.9%
About This Item
Fórmula linear:
SrS
Número CAS:
Peso molecular:
119.69
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.9%
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: strontium
pf
>2000 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
S=[Sr]
InChI
1S/S.Sr
chave InChI
XXCMBPUMZXRBTN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)