Documentos
575178
Sigma-Aldrich
Samarium(III) sulfate
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Samarium monosulfate
About This Item
Fórmula linear:
Sm2(SO4)3
Número CAS:
Peso molecular:
588.91
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
forma
powder and chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: samarium
cadeia de caracteres SMILES
[Sm+3].[Sm+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.2Sm/c3*1-5(2,3)4;;/h3*(H2,1,2,3,4);;/q;;;2*+3/p-6
chave InChI
LVSITDBROURTQX-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Yu G Denisenko et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(6) (2020-03-19)
The oxidation process of samariumoxysulfide was studied in the temperature range of 500-1000 °C. Our DTA investigation allowed for establishing the main thermodynamic (∆Hºexp = -654.6 kJ/mol) and kinetic characteristics of the process (Ea = 244 kJ/mol, A = 2