Key Documents
574880
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
98%
Sinônimo(s):
3,5-Dichloroisonicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3Cl2NO2
Número CAS:
Peso molecular:
192.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
solid
pf
230 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1c(Cl)cncc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-3-1-9-2-4(8)5(3)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
chave InChI
BUQPTOSHKHYHHB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)