Key Documents
574414
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloro-2-hydroxypyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3Cl2NO
Número CAS:
Peso molecular:
163.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
180-182 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ncc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl2NO/c6-3-1-4(7)5(9)8-2-3/h1-2H,(H,8,9)
chave InChI
ZICOPWJJZSJEDL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3