Documentos Principais
573450
Sigma-Aldrich
3-Amino-3-(3-bromophenyl)propionic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
244.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
227 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
NC(CC(O)=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H10BrNO2/c10-7-3-1-2-6(4-7)8(11)5-9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)
chave InChI
RLYAXKJHJUXZOT-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)