Documentos Principais
573388
Sigma-Aldrich
3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13NO3
Número CAS:
Peso molecular:
195.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
230 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(N)CC(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c1-14-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10(12)13/h2-5,9H,6,11H2,1H3,(H,12,13)
chave InChI
NYTANCDDCQVQHG-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)