Documentos Principais
572926
Sigma-Aldrich
Benzyltriphenylphosphonium bromide, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: ~2.0 mmol/g loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C43H40BrP
Número CAS:
Peso molecular:
667.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
reticulação
2 % cross-linked with divinylbenzene
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: solution phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
~2.0 mmol/g loading
tamanho de partícula
200-400 mesh
InChI
1S/C9H11N3/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12)
chave InChI
GJEPMYMUORZPMP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Polymer-supported Wittig reagent for clean olefinations of carbonyl compounds.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)