Documentos Principais
572551
Sigma-Aldrich
Iron(III) nitrate on silica gel
extent of labeling: 15-20 wt. % Iron(III) nitrate loading
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Extensão da rotulagem
15-20 wt. % Iron(III) nitrate loading
Aplicação
Oxidizing reagent.
Pictogramas
Flame over circleCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)