Documentos Principais
467693
Sigma-Aldrich
4-Fluorothioanisole
97%
Sinônimo(s):
4-Fluorophenyl methyl sulfide
Selecione um tamanho
5 G
R$ 620,00
R$ 620,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 620,00
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4SCH3
Número CAS:
Peso molecular:
142.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 620,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.551 (lit.)
p.e.
184-185 °C (lit.)
densidade
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
thioether
cadeia de caracteres SMILES
CSc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FS/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
chave InChI
XFUMHENRNCUHOH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Fluorothioanisole is thioanisole derivative. Its conformations about the Csp2-S bond have been investigated by J method.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Motion about the Csp 2-S bond in thioanisole and some derivatives by the J method.
Schaefer T and Baleja JD.
Canadian Journal of Chemistry, 64(7), 1326-1331 (1986)