Documentos Principais
571857
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenethyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4CH2CH2NCO
Número CAS:
Peso molecular:
165.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5011 (lit.)
p.e.
232-233 °C (lit.)
densidade
1.1342 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(CCN=C=O)cc1
InChI
1S/C9H8FNO/c10-9-3-1-8(2-4-9)5-6-11-7-12/h1-4H,5-6H2
chave InChI
FDCHHLBMDMJXGM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
200.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
93.66 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)