571237
Phospho(enol)pyruvic acid-3-13C potassium salt
99 atom % 13C
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
forma
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
175 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OC(=O)C(=[13CH2])OP(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1/i1+1;
chave InChI
SOSDSEAIODNVPX-YTBWXGASSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Artigos
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.