Documentos
570818
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-methylphenylmagnesium chloride solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(CH3)MgCl
Número CAS:
Peso molecular:
168.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
0.5 M in THF
pb
65-67 °C (lit.)
densidade
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(F)cccc1[Mg]Cl
InChI
1S/C7H6F.ClH.Mg/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;;/h2-3,5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
XVXJKZMOSQDWMQ-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.2 °C - closed cup