Documentos Principais
570494
Sigma-Aldrich
JandaJel-1,3,4,6,7,8-hexahydro-2H-pyrimido-[1,2-a] pyrimidine
100-200 mesh, extent of labeling: 2.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinônimo(s):
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene (TBD) on JandaJel
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
reticulação
1 % cross-linked
Extensão da rotulagem
2.3 mmol/g loading
tamanho de partícula
100-200 mesh
Informações legais
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)