Documentos Principais
569798
Sigma-Aldrich
3-(1-Morpholino)propyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.1 mmol/g loading
Sinônimo(s):
Morpholine, silica gel supported
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Extensão da rotulagem
1.1 mmol/g loading
área da superfície
500 m2/g
tamanho de partícula
200-400 mesh
tamanho de poro
60 Å pore size
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Tertiary amine base
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.