Documentos
569240
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-6-methylaniline
97%
Sinônimo(s):
2-Amino-3,5-dichlorotoluene
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H2(CH3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
176.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
42-46 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(Cl)cc(Cl)c1N
InChI
1S/C7H7Cl2N/c1-4-2-5(8)3-6(9)7(4)10/h2-3H,10H2,1H3
chave InChI
UAISVUGQLKXPFF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3