Documentos Principais
568406
Sigma-Aldrich
N-(2-Dimethylaminoethyl)-N-methylformamide
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
130.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.4570 (lit.)
p.e.
218-219 °C (lit.)
densidade
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)N(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H14N2O/c1-7(2)4-5-8(3)6-9/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
CSLBJRKWKVBRSQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)