Documentos Principais
568309
Sigma-Aldrich
5-(2,5-Dichlorophenyl)furfural
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H6Cl2O2
Número CAS:
Peso molecular:
241.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
97-101 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(Cl)c(c1)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C11H6Cl2O2/c12-7-1-3-10(13)9(5-7)11-4-2-8(6-14)15-11/h1-6H
chave InChI
RKZWOCAAXGBQBN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)